Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-188]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28335-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB28335-50
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-188]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-188
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité