Anti-BCL11B Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28448-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB28448-100
Anti-BCL11B Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL11B (B-cell CLL/lymphoma 11B (zinc finger protein))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité