Anti-PAX9 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7C2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28538-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB28538-100
Anti-PAX9 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX9 (paired box 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 7C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité