Anti-PLXND1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28762-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB28762-100
Anti-PLXND1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLXND1 (plexin D1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité