Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: QBEND+10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB30377-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB30377-50
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: QBEND+10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: QBEND+10
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité