Anti-ITGA2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: AK7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB30486-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB30486-50
Anti-ITGA2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: AK7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2 (integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor))
Clonality: monoclonal
Clone: AK7
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité