Anti-Carboxymethyl Lysine Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CMS-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB30922-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB30922-50
Anti-Carboxymethyl Lysine Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CMS-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Carboxymethyl Lysine
Clonality: monoclonal
Clone: CMS-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité