Anti-ATF4 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB31390-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB31390-100
Anti-ATF4 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATF4 (activating transcription factor 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité