Anti-TERT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y182]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32020-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB32020-100
Anti-TERT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y182]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TERT (telomerase reverse transcriptase)
Clonality: monoclonal
Clone: Y182
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité