Anti-CASP3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E83-77]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32042-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB32042-100
Anti-CASP3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E83-77]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASP3 (caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: E83-77
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité