Anti-CCNB1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y106]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32053-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB32053-100
Anti-CCNB1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y106]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNB1 (cyclin B1)
Clonality: monoclonal
Clone: Y106
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité