Anti-BID Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32060-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB32060-100
Anti-BID Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BID (BH3 interacting domain death agonist)
Clonality: monoclonal
Clone: Y8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité