Anti-Rsk 2 / MAPKAP Kinase 1b Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y82]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32062-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB32062-100
Anti-Rsk 2 / MAPKAP Kinase 1b Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y82]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rsk 2 / MAPKAP Kinase 1b
Clonality: monoclonal
Clone: Y82
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité