Anti-MYC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y69]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32072-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB32072-100
Anti-MYC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y69]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYC (v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: Y69
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité