Anti-MCL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y37]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32087-100EA 605 EUR InStock
ABCAAB32087-100
Anti-MCL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y37]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCL1 (myeloid cell leukemia 1)
Clonality: monoclonal
Clone: Y37
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité