Anti-CDK1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: YE324]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32094-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB32094-100
Anti-CDK1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: YE324]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: YE324
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité