Anti-JAK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E132]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32101-100EA 660 EUR InStock
ABCAAB32101-100
Anti-JAK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E132]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JAK2 (Janus kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: E132
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité