Anti-GRB2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y301]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32111-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB32111-100
Anti-GRB2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y301]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRB2 (growth factor receptor-bound protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: Y301
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité