Anti-NCK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y531]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32120-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB32120-100
Anti-NCK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y531]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCK1 (NCK adaptor protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: Y531
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité