Anti-CRKL Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y243]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32126-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB32126-100
Anti-CRKL Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y243]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRKL (v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like)
Clonality: monoclonal
Clone: Y243
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité