Anti-STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E121-31]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32143-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB32143-100
Anti-STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E121-31]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor))
Clonality: monoclonal
Clone: E121-31
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité