Anti-CDK2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E304]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32147-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB32147-100
Anti-CDK2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E304]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK2 (cyclin-dependent kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: E304
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité