Anti-pro Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E61]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32150-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB32150-100
Anti-pro Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E61]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pro Caspase 3
Clonality: monoclonal
Clone: E61
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité