Anti-BCL2L11 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y36]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32158-100EA 655 EUR InStock
ABCAAB32158-100
Anti-BCL2L11 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y36]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L11 (BCL2-like 11 (apoptosis facilitator))
Clonality: monoclonal
Clone: Y36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité