Anti-ATF2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E243]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32160-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB32160-100
Anti-ATF2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E243]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATF2 (activating transcription factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: E243
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité