Anti-AXIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32197-100EA 475 EUR InStock
ABCAAB32197-100
Anti-AXIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AXIN2 (axin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité