Anti-PTEN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y184]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32199-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB32199-100
Anti-PTEN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y184]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTEN (phosphatase and tensin homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: Y184
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité