Anti-GOLGA2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32337-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB32337-100
Anti-GOLGA2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GOLGA2 (golgin A2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité