Anti-HIST3H3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y47]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32356-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB32356-100
Anti-HIST3H3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y47]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST3H3 (histone cluster 3, H3)
Clonality: monoclonal
Clone: Y47
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité