Anti-S6K Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E175]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32359-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB32359-100
Anti-S6K Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E175]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S6K
Clonality: monoclonal
Clone: E175
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité