Anti-KIT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y145]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32363-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB32363-100
Anti-KIT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: Y145
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité