Anti-STAT5A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E208]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32364-100EA 540 EUR InStock
ABCAAB32364-100
Anti-STAT5A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E208]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5A)
Clonality: monoclonal
Clone: E208
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité