Anti-HDAC3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y415]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32369-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB32369-100
Anti-HDAC3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y415]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HDAC3 (histone deacetylase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: Y415
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité