Anti-BCL2L1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E18]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32370-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB32370-100
Anti-BCL2L1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L1 (BCL2-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: E18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité