Anti-PRKCA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y124]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32376-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB32376-100
Anti-PRKCA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y124]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKCA (protein kinase C, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: Y124
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité