Anti-JUN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y172]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32385-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB32385-100
Anti-JUN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y172]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JUN (jun proto-oncogene)
Clonality: monoclonal
Clone: Y172
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité