Anti-LYN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y497]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32398-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB32398-100
Anti-LYN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y497]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LYN (v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: Y497
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité