Anti-PI 3 Kinase p110 delta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y387]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32401-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB32401-100
Anti-PI 3 Kinase p110 delta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y387]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase p110 delta
Clonality: monoclonal
Clone: Y387
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité