Anti-GTPase HRAS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y132]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32417-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB32417-100
Anti-GTPase HRAS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y132]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GTPase HRAS
Clonality: monoclonal
Clone: Y132
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité