Anti-Fibronectin Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: F1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32419-100EA 675 EUR InStock
ABCAAB32419-100
Anti-Fibronectin Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: F1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibronectin (fibronectin)
Clonality: monoclonal
Clone: F1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité