Anti-CCNA2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E399]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32498-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB32498-100
Anti-CCNA2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E399]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNA2 (cyclin A2)
Clonality: monoclonal
Clone: E399
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité