Anti-EIF2AK2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y117]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32506-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB32506-100
Anti-EIF2AK2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: Y117]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2AK2 (eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: Y117
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité