Anti-PRKAG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y308]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32508-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB32508-100
Anti-PRKAG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y308]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKAG1 (protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: Y308
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité