Anti-IRAK4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y279]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32511-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB32511-100
Anti-IRAK4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y279]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRAK4 (interleukin-1 receptor-associated kinase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: Y279
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité