Anti-CREB Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E306]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32515-100EA 630 EUR InStock
ABCAAB32515-100
Anti-CREB Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E306]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CREB
Clonality: monoclonal
Clone: E306
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité