Anti-AIFM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E20]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32516-100EA 675 EUR InStock
ABCAAB32516-100
Anti-AIFM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AIFM1 (apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1)
Clonality: monoclonal
Clone: E20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité