Anti-MAP2K2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y78]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32517-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB32517-100
Anti-MAP2K2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y78]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K2 (mitogen-activated protein kinase kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: Y78
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité