Anti-STAT6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: YE361]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32520-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB32520-100
Anti-STAT6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: YE361]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced)
Clonality: monoclonal
Clone: YE361
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité