Anti-CHEK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E250]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32531-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB32531-100
Anti-CHEK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E250]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHEK1 (checkpoint kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: E250
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité