Anti-RELA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E379]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32536-100EA 655 EUR InStock
ABCAAB32536-100
Anti-RELA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E379]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A)
Clonality: monoclonal
Clone: E379
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité